1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300011-1G OR300011-250MG
APOSOR300011-1GEA 3490 DKK
APOSOR300011-1G APOSOR300011-250MG
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₀BNO₃
Smeltepunkt: 234…237 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11044671
CAS-nummer: 376584-30-4