6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300010-1G OR300010-250MG
APOSOR300010-1GEA 1690 DKK
APOSOR300010-1G APOSOR300010-250MG
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₅H₂₀BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072003
CAS-nummer: 400620-72-6