1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300004-250MG OR300004-500MG
APOSOR300004-250MGEA 933 DKK
APOSOR300004-250MG APOSOR300004-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formel: C₉H₇BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18257024
CAS-nummer: 2096337-48-1