1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300002-1G OR300002-250MG
APOSOR300002-1GEA 4100 DKK
APOSOR300002-1G APOSOR300002-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Formel: C₉H₇BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13190242
CAS-nummer: 1800484-01-8