α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
OR29855-1G OR29855-5G OR29855-250MG
APOSOR29855-1GEA 622 DKK
APOSOR29855-1G APOSOR29855-5G APOSOR29855-250MG
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Formel: C₇H₄Cl₃NO
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192643
CAS-nummer: 29203-60-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III