Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29803-1G OR29803-500MG
APOSOR29803-1GEA 4140 DKK
APOSOR29803-1G APOSOR29803-500MG
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00662782
CAS-nummer: 188937-40-8