6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29801-10G OR29801-1G OR29801-5G
APOSOR29801-10GEA 3260 DKK
APOSOR29801-10G APOSOR29801-1G APOSOR29801-5G
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₇ClN₂OS₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102585
CAS-nummer: 175277-53-9