2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR29778-1G OR29778-2.5G
APOSOR29778-1GEA 741 DKK
APOSOR29778-1G APOSOR29778-2.5G
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₁H₇BrClNO₂
Smeltepunkt: 152…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662759
CAS-nummer: 258506-49-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III