1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29750-1G OR29750-5G
APOSOR29750-1GEA 709 DKK
APOSOR29750-1G APOSOR29750-5G
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100034
CAS-nummer: 175277-36-8