{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29720-250MG OR29720-50MG
APOSOR29720-250MGEA 872 DKK
APOSOR29720-250MG APOSOR29720-50MG
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Formel: C₁₈H₁₁Cl₃N₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126320
CAS-nummer: 263755-78-8