2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 556 DKK
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂S
Smeltepunkt: 58…61 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068103
CAS-nummer: 21917-76-0