2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29646-1G OR29646-5G
APOSOR29646-1GEA 1300 DKK
APOSOR29646-1G APOSOR29646-5G
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formel: C₁₀H₇Cl₂N₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277206
CAS-nummer: 175276-87-6