5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29514-100MG OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA 2130 DKK
APOSOR29514-100MG APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Formel: C₁₂H₁₄ClN₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090296
CAS-nummer: 680216-16-4