Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)furan-3-carboxylate
OR29476-1G OR29476-250MG
APOSOR29476-1GEA 2230 DKK
APOSOR29476-1G APOSOR29476-250MG
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Formel: C₁₄H₁₃NO₅
Molekylvægt: 275.257 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277691
CAS-nummer: 175276-71-8