3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR29470-250MG
OR29470-50MG
APOSOR29470-250MGEA
2100
DKK
APOSOR29470-250MG
APOSOR29470-50MG
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₉H₉NO₂ Smeltepunkt: 120…122 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00275552 CAS-nummer: 175276-62-7 |