5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29205-1G OR29205-250MG
APOSOR29205-1GEA 840 DKK
APOSOR29205-1G APOSOR29205-250MG
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₄S₂
Smeltepunkt: 201…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173745
CAS-nummer: 60166-86-1