5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Nitro-1-benzofuran-5-ol, 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 5-Hydroxy-3-nitro-1-benzofuran, 3-Nitrobenzofuran-5-ol
OR29193-1G OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA 698 DKK
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅NO₄
Molekylvægt: 179.13 g/mol
Smeltepunkt: 164…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114881
CAS-nummer: 126318-27-2