3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR29094-250MG OR29094-100MG
APOSOR29094-250MGEA 1040 DKK
APOSOR29094-250MG APOSOR29094-100MG
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₇H₅ClN₂OS
Smeltepunkt: 65/70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00111629
CAS-nummer: 184970-24-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III