Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29060-1G OR29060-250MG
APOSOR29060-1GEA 1260 DKK
APOSOR29060-1G APOSOR29060-250MG
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085084
CAS-nummer: 32998-97-3