2,2-Dimethylpentan-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29023-1G OR29023-250MG
APOSOR29023-1GEA 1210 DKK
APOSOR29023-1G APOSOR29023-250MG
2,2-Dimethylpentan-3-one
2,2-Dimethylpentan-3-one
Formel: C₇H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039918
CAS-nummer: 564-04-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III