N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 2100 DKK
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Formel: C₁₅H₁₆N₂O₂
Smeltepunkt: 185…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064435
CAS-nummer: 99-21-8