2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)ethylamine, N-[2-(Pyridin-2-yl)ethyl]dimethylamine
OR28892-1G OR28892-5G
APOSOR28892-1GEA 240 DKK
APOSOR28892-1G APOSOR28892-5G
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molekylvægt: 150.221 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023546
CAS-nummer: 6304-27-4
EINECS: 228-608-3
UN nummer: 2735
ADR: 8 III