2-methylbut-2-enoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 164 DKK
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Formel: C₅H₈O₂
Smeltepunkt: 44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066864
CAS-nummer: 13201-46-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II