4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 1860 DKK
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Formel: C₁₂H₁₃NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00175795
CAS-nummer: 680214-97-5
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III