2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 2180 DKK
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₁₀N₂
Smeltepunkt: 202…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00125906
CAS-nummer: 1792-41-2