Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28131-100MG OR28131-250MG OR28131-500MG
APOSOR28131-100MGEA 1570 DKK
APOSOR28131-100MG APOSOR28131-250MG APOSOR28131-500MG
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Formel: C₁₁H₉NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00832016
CAS-nummer: 57446-03-4