trans-4-Chloro-4'-methylchalcone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2E)-3-(4-Chlorophenyl)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one, (2E)-3-(4-Chlorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-1-oxoprop-2-ene
OR27882-1G OR27882-250MG
APOSOR27882-1GEA 1050 DKK
APOSOR27882-1G APOSOR27882-250MG
trans-4-Chloro-4'-methylchalcone
trans-4-Chloro-4'-methylchalcone
Formel: C₁₆H₁₃ClO
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016346
CAS-nummer: 37620-37-4