4-(Dimethylamino)chalcone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G
OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA
1860
DKK
APOSOR27791-1G
APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Formel:
C₁₇H₁₇NO Molekylvægt: 251.323 g/mol Smeltepunkt: 111…113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00168677 CAS-nummer: 1030-27-9 |