trans-4'-Bromochalcone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2E)-1-(4-Bromophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
OR27786-1G OR27786-250MG
APOSOR27786-1GEA 1080 DKK
APOSOR27786-1G APOSOR27786-250MG
trans-4'-Bromochalcone
trans-4'-Bromochalcone
Formel: C₁₅H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017841
CAS-nummer: 22966-23-0