2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR27760-250MG OR27760-1G
APOSOR27760-250MGEA 872 DKK
APOSOR27760-250MG APOSOR27760-1G
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formel: C₁₄H₁₇N₃
Smeltepunkt: 100…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935745
CAS-nummer: 82241-22-3
UN nummer: 3259
ADR: 8,III