7-methyl-1-naphthol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27682-250MG OR27682-100MG OR27682-25MG
APOSOR27682-250MGEA 8980 DKK
APOSOR27682-250MG APOSOR27682-100MG APOSOR27682-25MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01314197
CAS-nummer: 6939-33-9