6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2767-1G OR2767-500MG
APOSOR2767-1GEA 523 DKK
APOSOR2767-1G APOSOR2767-500MG
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06656059
CAS-nummer: 1256355-24-4