3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27556-5G OR27556-1G
APOSOR27556-5GEA 3340 DKK
APOSOR27556-5G APOSOR27556-1G
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formel: C₁₈H₁₅NO₄S
Smeltepunkt: 238…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238942
CAS-nummer: 298187-97-0