N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-[(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)amino]-2,3-dihydro-1-ethanoyl-1H-indole, 1-Acetyl-5-[(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]indoline
OR27504-100MG OR27504-50MG
APOSOR27504-100MGEA 1490 DKK
APOSOR27504-100MG APOSOR27504-50MG
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Formel: C₁₇H₁₄ClN₃O₄
Molekylvægt: 359.764 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277956
CAS-nummer: 680214-07-7