N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27203-1G OR27203-500MG
APOSOR27203-1GEA 5670 DKK
APOSOR27203-1G APOSOR27203-500MG
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02089930
CAS-nummer: 287927-90-6