3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 2130 DKK
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00174279
CAS-nummer: 153708-69-1