N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27083-1G OR27083-5G
APOSOR27083-1GEA 327 DKK
APOSOR27083-1G APOSOR27083-5G
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide
Formel: C₈H₆N₂O
Molekylvægt: 146.146 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00035803
CAS-nummer: 825-52-5