3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2708-1G OR2708-500MG
APOSOR2708-1GEA 2270 DKK
APOSOR2708-1G APOSOR2708-500MG
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 202.209 g/mol
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01693509
CAS-nummer: 1136-76-1