3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propionamide, 4-Bromo-N-(3-bromopropanoyl)aniline
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 1490 DKK
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Formel: C₉H₉Br₂NO
Molekylvægt: 306.982 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00124398
CAS-nummer: 7661-10-1