Isopropyl 2-bromobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR26849-1G
OR26849-5G
APOSOR26849-1GEA
164
DKK
APOSOR26849-1G
APOSOR26849-5G
Isopropyl 2-bromobenzoate
Isopropyl 2-bromobenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Kogepunkt: 92 °C (4 mm Hg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00027951 CAS-nummer: 59247-52-8 |