2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26562-1G OR26562-250MG
APOSOR26562-1GEA 186 DKK
APOSOR26562-1G APOSOR26562-250MG
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₄H₆N₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043013
CAS-nummer: 143504-99-8