2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Methylthiophene-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-methylthiophene
OR2624-1G
OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA
5840
DKK
APOSOR2624-1G
APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₆H₆OS Molekylvægt: 126.176 g/mol Kogepunkt: 80.5…82 °C (10 mm Hg) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09864856 CAS-nummer: 84815-20-3 |