2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-chloro-3-formyl-1-benzothiophene
OR26058-1G OR26058-250MG
APOSOR26058-1GEA 1690 DKK
APOSOR26058-1G APOSOR26058-250MG
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₄BrClOS
Molekylvægt: 275.549 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570694
CAS-nummer: 680212-97-9