tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR25979-1G
OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA
709
DKK
APOSOR25979-1G
APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Smeltepunkt: 48…53 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03659715 CAS-nummer: 215183-27-0 |