2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR25945-1G OR25945-5G
APOSOR25945-1GEA 1530 DKK
APOSOR25945-1G APOSOR25945-5G
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Formel: C₈H₈BrNO
Smeltepunkt: 97…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02990473
CAS-nummer: 14181-72-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,II