4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine
OR25919-1G OR25919-500MG OR25919-250MG
APOSOR25919-1GEA 2300 DKK
APOSOR25919-1G APOSOR25919-500MG APOSOR25919-250MG
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₃S
Smeltepunkt: 147…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086214
CAS-nummer: 138385-04-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III