6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25897-1G OR25897-5G
APOSOR25897-1GEA 985 DKK
APOSOR25897-1G APOSOR25897-5G
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 164…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02083132
CAS-nummer: 77628-51-4