N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR25868-1G OR25868-5G OR25868-10G
APOSOR25868-1GEA 0 DKK
APOSOR25868-1G APOSOR25868-5G APOSOR25868-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Formel: C₁₁H₁₂ClN₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126342
CAS-nummer: 680212-55-9