N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR25866-1G OR25866-5G OR25866-10G
APOSOR25866-1GEA 0 DKK
APOSOR25866-1G APOSOR25866-5G APOSOR25866-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Formel: C₁₂H₁₄ClN₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126338
CAS-nummer: 680212-54-8