5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR25851-100MG OR25851-250MG OR25851-50MG
APOSOR25851-100MGEA 818 DKK
APOSOR25851-100MG APOSOR25851-250MG APOSOR25851-50MG
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Formel: C₆H₆BrN₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00103270
CAS-nummer: 680212-43-5